Antimon(III)kaliumoxidtartrat Hydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: (R,R)-(+)-2,3-Dihydroxy-1,4-butandisäure Antimonkaliumsalz Hydrat, (R,R)-(+)-2,3-Dihydroxybutandisäure Antimonkaliumsalz Hydrat, (R,R)-(+)-Antimonkaliumtartrat Hydrat, Antimonkalium-L(+)-tartrat Hydrat, (R,R)-(+)-2,3-Dihydroxybernsteinsäure Antimonkaliumsalz Hydrat, L(+)-Antimonkaliumtartrat Hydrat, (R,R)-(+)-Weinsäure Antimonkaliumsalz Hydrat, L(+)-Weinsäure Antimonkaliumsalz Hydrat, (+)-Antimonkalium-L-tartrat Hydrat, L(+)-Threarsäure Antimonkaliumsalz Hydrat
244791-100G 244791-500G
SIAL244791-100GEA 79.9 EUR
SIAL244791-100G SIAL244791-500G
Antimon(III)kaliumoxidtartrat Hydrat, Sigma-Aldrich®
Antimon(III)kaliumoxidtartrat Hydrat
Formel: C₈H₄K₂O₁₂Sb₂·H₂O
Molecular Weight: 631.84 g/mol (anhy)
MDL: MFCD00148863
CAS-Nummer: 331753-56-1
EINECS: 234-293-3
UN: 1551
ADR: 6.1 III