Antimon(III)kaliumoxidtartrat Hydrat ≥99,95% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: (R,R)-(+)-2,3-Dihydroxy-1,4-butandisäure Antimonkaliumsalz Hydrat, (R,R)-(+)-2,3-Dihydroxybutandisäure Antimonkaliumsalz Hydrat, (R,R)-(+)-Antimonkaliumtartrat Hydrat, Antimonkalium-L(+)-tartrat Hydrat, (R,R)-(+)-2,3-Dihydroxybernsteinsäure Antimonkaliumsalz Hydrat, L(+)-Antimonkaliumtartrat Hydrat, (R,R)-(+)-Weinsäure Antimonkaliumsalz Hydrat, L(+)-Weinsäure Antimonkaliumsalz Hydrat, (+)-Antimonkalium-L-tartrat Hydrat, L(+)-Threarsäure Antimonkaliumsalz Hydrat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
230057-100G 230057-10G
SIAL230057-100GEA 833 EUR
SIAL230057-100G SIAL230057-10G
Antimon(III)kaliumoxidtartrat Hydrat ≥99,95% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden), Sigma-Aldrich®
Antimon(III)kaliumoxidtartrat Hydrat
Formel: C₈H₄K₂O₁₂Sb₂·H₂O
Molecular Weight: 631,84 g/mol (anhy)
MDL: MFCD00148863
CAS-Nummer: 331753-56-1
EINECS: 234-293-3
UN: 1551
ADR: 6.1,III