2,6-Dichlorphenol-indophenol Natriumsalz Hydrat ACS, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: DCPIP Hydrat, Tillmans-Reagenz Hydrat, Dichlorphenolindophenol Hydrat, DPIP Hydrat, Dichlorindophenol Hydrat, DCIP Hydrat, 2,6-Dichlor-N-(4-hydroxyphenyl)-1,4-benzochinonimin Natriumsalz Hydrat, Natrium-4-(3,5-dichlor-4-oxocyclohexa-2,5-dienylidenamino)phenoxid Hydrat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
119814-5G 119814-10G
SIAL119814-5GEA 58.7 EUR
SIAL119814-5G SIAL119814-10G
2,6-Dichlorphenol-indophenol Natriumsalz Hydrat ACS, Sigma-Aldrich®
2,6-Dichlorphenol-indophenol Natriumsalz Hydrat
Formel: C₁₂H₆Cl₂NNaO₂·xH₂O
Molecular Weight: 290.08 g/mol (anhy)
Schmelzpunkt: > 300 °C
MDL: MFCD00150014
CAS-Nummer: 1266615-56-8
EINECS: 210-640-4