2,6-Dichlorphenol-indophenol Natriumsalz Dihydrat ≥98% (Trockenmasse), GR zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.03028.0005 1.03028.0025
1.03028.0005EA 213 EUR
1.03028.0005 1.03028.0025
2,6-Dichlorphenol-indophenol Natriumsalz Dihydrat ≥98% (Trockenmasse), GR zur Analyse, Supelco®
2,6-Dichlorphenol-indophenol Natriumsalz Hydrat
For analysis for the determination of ascorbic acid
Formel: C₁₂H₆Cl₂NNaO₂·2H₂O
Schmelzpunkt: ? 300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00150015
CAS-Nummer: 620-45-1
EINECS: 210-640-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) slightly soluble
Molar Mass 326.11 g/mol
Bulk Density 320 kg/m3