Docusatnatrium ≥96%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Sulfobernsteinsäure-bis-(2-ethylhexylester) Natriumsalz, 1,4-Butandisäuredi(2-ethylhexyl)ester-2-sulfonsäure Natriumsalz
44203.22
44203.36
44203.22EA
34.4
EUR
44203.22
44203.36
Docusatnatrium ≥96%
Docusatnatrium
Purity: 96%
CAS No.: 577-11-7
Molecular Formula: C20H37NaO7S
Formula Weight: 444.55
Physical Form: Solid
Density: 1.1
Melting Point: 153-157°
Solubility: Soluble in water, acetone, alcohol
Merck Reference: 14,3401
MDL No.: MFCD00012455
Wetting and solubilizing agent
Formel:
C₂₀H₃₇NaO₇S Molecular Weight: 444,57 g/mol Siedepunkt: ∼180 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 153…157 °C Dichte: 1,1 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00012455 CAS-Nummer: 577-11-7 EINECS: 209-406-4 Merck Index: 14,3401 |