5'-Chlor-2'-hydroxyacetophenon
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
1-(5-Chlor-2-hydroxyphenyl)ethan-1-on, 2-Acetyl-4-chlorphenol
FL12069.POR
012069-25G
CHMPFL12069.POREA
0
EUR
CHMPFL12069.POR
FLUO012069-25G
5'-Chlor-2'-hydroxyacetophenon
5'-Chlor-2'-hydroxyacetophenon
Formel:
C₈H₇ClO₂ Molecular Weight: 170,6 g/mol |
MDL:
MFCD00067788 CAS-Nummer: 1450-74-4 EINECS: 215-916-8 |