5'-Chlor-2'-hydroxyacetophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1-(5-Chlor-2-hydroxyphenyl)ethan-1-on, 2-Acetyl-4-chlorphenol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
383384-25G
383384-5G
SIAL383384-25GEA
40.8
EUR
SIAL383384-25G
SIAL383384-5G
5'-Chlor-2'-hydroxyacetophenon, Sigma-Aldrich®
5'-Chlor-2'-hydroxyacetophenon
Formel:
C₈H₇ClO₂ |
MDL:
MFCD00067788 CAS-Nummer: 1450-74-4 EINECS: 215-916-8 |