(±)-Camphen 75% remainder mainly alpha-fenchene
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Camphen, (±)-2,2-Dimethyl-3-methylenbicyclo[2.2.1]heptan, (±)-3,3-Dimethyl-2-methylennorcamphan
295570025
295570010
ACRO295570025EA
197
EUR
ACRO295570025
ACRO295570010
(±)-Camphen 75% remainder mainly alpha-fenchene
(±)-Camphen
Formel:
C₁₀H₁₆ Siedepunkt: 159…160 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: 42 °C Dichte: 0,8421 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 36 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00066603 CAS-Nummer: 79-92-5 EINECS: 201-234-8 UN: 1325 ADR: 4.1,II Merck Index: 12,01777 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Low melting crystalline solid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥70 % |