Indigo (synthetisch)
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Vat. Blue 1, Indigotin, 2,2’-Bis(2,3-dihydro-3-oxoindolyliden), Pigment Blue 66, 2-(1,3-Dihydro-3-oxo-2H-indol-2-yliden)-1,2-dihydro-3H-indol-3-on
212130250 212131000
ACRO212130250EA 46.8 EUR
ACRO212130250 ACRO212131000
Indigo (synthetisch)
Indigo
Formel: C₁₆H₁₀N₂O₂
Molecular Weight: 262,27 g/mol
Schmelzpunkt: >300 °C
Dichte: 1,48 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005722
CAS-Nummer: 482-89-3
EINECS: 207-586-9
Merck Index: 12,04977
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Dark blue to violet Powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies