Indigocarmin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Acid Blue 74, Food blue No. 2
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
131164-100G 131164-25G
SIAL131164-100GEA 184 EUR
SIAL131164-100G SIAL131164-25G
Indigocarmin, Sigma-Aldrich®
Indigocarmin
Formel: C₁₆H₈N₂Na₂O₈S₂
Molecular Weight: 466.36 g/mol
Schmelzpunkt: > 300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005723
CAS-Nummer: 860-22-0
EINECS: 212-728-8
Merck Index: 13,04969