Azomethin H Natriumsalz Hydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
11635-25G 11635-5G
SIAL11635-25GEA 186 EUR
SIAL11635-25G SIAL11635-5G
Azomethin H Natriumsalz Hydrat, Sigma-Aldrich®
Azomethin H Natriumsalz Hydrat
Formel: C₁₇H₁₂NNaO₈S₂·xH₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149588
CAS-Nummer: 206752-32-1
EINECS: 227-698-1