X-Gluc (5-Brom-4-chlor-3-indolyl-ß-D-glucuronid Cyclohexylammoniumsalz, X-GlcA) 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Cyclohexylammoniumsalz der 5-Brom-4-chlor-3-indolyl-β-D-glucuronsäure, X-Glucuro CHAsalz, Cyclohexylammoniumsalz der (2S,3S,4S,5R)-6-[(5-Brom-4-chlor-1H-indol-3-yl)oxy]-3,4,5-trihydroxyoxan-2-carbonsäure
331191000
331190250
ACRO331191000EA
355
EUR
ACRO331191000
ACRO331190250
X-Gluc (5-Brom-4-chlor-3-indolyl-ß-D-glucuronid Cyclohexylammoniumsalz, X-GlcA) 98%
X-Gluc (5-Brom-4-chlor-3-indolyl-ß-D-glucuronid Cyclohexylammoniumsalz, X-GlcA)
Formel:
C₂₀H₂₆BrClN₂O₇ Molecular Weight: 521.79 g/mol Schmelzpunkt: 230 °C Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00058543 CAS-Nummer: 114162-64-0 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Colorless to white to off-white Powder or crystals or needles |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤5 % (K.F.) |
HPLC | ≥97.5 % |