Resazurin Natriumsalz, rein, hohe Reinheit biologische Färbemittel
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
7-Natriooxy-3H-phenoxazin-3-on-10-oxid
189900010
189900050
189900250
ACRO189900010EA
35.9
EUR
ACRO189900010
ACRO189900050
ACRO189900250
Resazurin Natriumsalz, rein, hohe Reinheit biologische Färbemittel
Resazurin Natriumsalz
Formel:
C₁₂H₆NNaO₄ Molecular Weight: 251.17 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005036 CAS-Nummer: 62758-13-8 EINECS: 263-718-5 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Dark green to black Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
UV spectrum | Complies |
Dye content | ≥75 % |