Orange G 85+%, rein, hohe Reinheit biologische Färbemittel
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Acid Orange 10, Dinatrium-7-hydroxy-8-phenylazonaphthalin-1,3-disulfonat, Orange G Natriumsalz, CI 16230
229820250 229821000
ACRO229820250EA 60.9 EUR
ACRO229820250 ACRO229821000
Orange G 85+%, rein, hohe Reinheit biologische Färbemittel
Orange G
Formel: C₁₆H₁₀N₂Na₂O₇S₂
Molecular Weight: 452,38 g/mol
Schmelzpunkt: 141 °C
Dichte: 0,45 to 0.47 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012457
CAS-Nummer: 1936-15-8
EINECS: 217-705-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Orange to orange-red Powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
Dye content ≥85.0 %