9-Fluorenon-4-carbonsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 9-Oxofluoren-4-carbonsäure
B25021.03 B25021.06
B25021.03EA 29.2 EUR
B25021.03 B25021.06
9-Fluorenon-4-carbonsäure ≥98%
9-Fluorenon-4-carbonsäure
Purity: 98+% CAS No.: 6223-83-2 Molecular Formula: C14H8O3 Formula Weight: 224.22 Melting Point: 224-228° Beilstein Reference: 2694801
Formel: C₁₄H₈O₃
Molecular Weight: 224.22 g/mol
Schmelzpunkt: 224…228 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001145
CAS-Nummer: 6223-83-2
EINECS: 228-311-9