9-Fluorenon-4-carbonsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
9-Oxofluoren-4-carbonsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
F1557-25G
F1557-5G
SIALF1557-25GEA
430
EUR
SIALF1557-25G
SIALF1557-5G
9-Fluorenon-4-carbonsäure, Sigma-Aldrich®
9-Fluorenon-4-carbonsäure
Formel:
C₁₄H₈O₃ Molecular Weight: 224,22 g/mol |
MDL:
MFCD00001145 CAS-Nummer: 6223-83-2 EINECS: 228-311-9 |