Antimon(III)ethoxid ≥99,9% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
43097.22
43097.14
43097.06
43097.22EA
921
EUR
43097.22
43097.14
43097.06
Antimon(III)ethoxid ≥99,9% (Metall-Basis)
Antimony (III) ethanolate
Purity: 99.9%
CAS No.: 10433-06-4
Molecular Formula: Sb(OC2H5)3
Formula Weight: 256.90
Flash Point:
Formel:
C₆H₁₅O₃Sb Siedepunkt: 95 °C (11 mmHg) Dichte: 1,524 Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00015123 CAS-Nummer: 10433-06-4 EINECS: 233-914-5 UN: 3082 ADR: 9,III |