Giemsa's Azur-Eosin-Methylenblau, rein, hohe Reinheit biologische Färbemittel
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Giemsa's-FärbemittelGiemsas Azur-Eosin-MethylenblauGiemsa's FärbungAzur-Eosin-Methylenblau nach GiemsaAzur-Eosin-Methylenblau GiemsaGiemsa's FarbstoffGiemsa-Färbemittel
ACRO153230250EA 52.2 EUR
ACRO153230250 ACRO153230050
Giemsa's Azur-Eosin-Methylenblau, rein, hohe Reinheit biologische Färbemittel
Giemsa's Azur-Eosin-Methylenblau
Schmelzpunkt: 300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00081642
CAS-Nummer: 51811-82-6
EINECS: 257-438-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Dark green to black Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤10 % (110°C)
UV Lambda max 640 to 650 nm (in MeOH)
UV Lambda max 520 to 525 nm (in MeOH)
Specific absorbance A (1%/1cm) ≥950 (in MeOH) On dried substance
Specific absorbance A (1%/1cm) ≥600 (in MeOH) On dried substance