Giemsa's Azur-Eosin-Methylenblau modifizierte Lösung, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
|
Gefahr
|
Synonyme:
Giemsa's-Färbemittel
, Giemsas Azur-Eosin-Methylenblau
, Giemsa's Färbung
, Azur-Eosin-Methylenblau nach Giemsa
, Azur-Eosin-Methylenblau Giemsa
, Giemsa's Farbstoff
, Giemsa-Färbemittel
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
32884-1LEA
101
EUR
32884-1L
32884-250ML
Giemsa's Azur-Eosin-Methylenblau modifizierte Lösung, Sigma-Aldrich®
Giemsa's Azur-Eosin-Methylenblau
Modified Giemsa stain may be used for the identification of each human chromosome by differentials staining.
Modified Giemsa stain means when the pH of the Giemsa stain is changed from the usual 6.8 to 9.0.
Dichte:
0,99 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 11 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00081642 CAS-Nummer: 51811-82-6 EINECS: 257-438-2 UN: 1230 ADR: 3,II |