Folin-Ciocalteus Reagenz für die Phenolbestimmung, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Folin & Ciocalteu’s phenol reagent
1.09001.0100 1.09001.0500
1.09001.0100EA 40.5 EUR
1.09001.0100 1.09001.0500
Folin-Ciocalteus Reagenz für die Phenolbestimmung, Supelco®
Folin-Ciocalteus Reagenz
Dichte: 1,22 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00132625
UN: 3264
ADR: 8,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Equivalent acid c(H+)= 2 mol/l (2N)
Sensitivity to phenol Conforms
Sensitivity to bovine serum albumin Conforms