Kaliumoleat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Ölsäure Kaliumsalz, cis-9-Octadecensäuremethylester Kaliumsalz
60420-1KG
60420-250G
SIAL60420-1KGEA
129
EUR
SIAL60420-1KG
SIAL60420-250G
Kaliumoleat, Sigma-Aldrich®
Kaliumoleat
Formel:
C₁₈H₃₃KO₂ Molecular Weight: 320.56 g/mol Schmelzpunkt: 235…240 °C |
MDL:
MFCD00064243 CAS-Nummer: 143-18-0 EINECS: 205-590-5 Merck Index: 13,07735 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...