Dodecylbenzene sulphonic acid mixture of C10-C13 isomers
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
325900010
325905000
ACRO325900010EA
207
EUR
ACRO325900010
ACRO325905000
Dodecylbenzene sulphonic acid mixture of C10-C13 isomers
Dodecylbenzene sulphonic acid mixture of C10-C13 isomers
Formel:
C₁₈H₃₀O₃S Molecular Weight: 326.49 g/mol Schmelzpunkt: –10 °C Dichte: 1.06 g/cm³ Flammpunkt: 210 °C |
MDL:
MFCD00066677 CAS-Nummer: 85536-14-7 EINECS: 248-289-4 UN: 2586 ADR: 8 III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Brown Viscous liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Assay | ≥96 % (Sulfonic acid, M.W. 322) |
Water | ≤0.5 % (K.F.) |
Impurity | ≤3 % Neutral oil |
Sulfuric acid | ≤1 % |