Natriumdodecylbenzolsulfonat (Isomerengemisch)
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Dodecylbenzolsulfonsäure Natriumsalz (Isomerengemisch)
325910010 325910050 325910250
ACRO325910010EA 45.8 EUR
ACRO325910010 ACRO325910050 ACRO325910250
Natriumdodecylbenzolsulfonat (Isomerengemisch)
Natriumdodecylbenzolsulfonat (Isomerengemisch)
Formel: C₁₈H₂₉NaO₃S
Molecular Weight: 348,48 g/mol
Schmelzpunkt: > 300 °C
Dichte: 1 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00011508
CAS-Nummer: 25155-30-0
EINECS: 246-680-4
Merck Index: 13,08686
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥83 %
Water ≤2 %
pH 6.5 to 9.5 (1% soln.)