Eisen(II)sulfat Hydrat, SAFC®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Ferrous sulphate hydrate
1.03967.9025 1.03967.1000
1.03967.9025EA 0 EUR
1.03967.9025 1.03967.1000
Eisen(II)sulfat Hydrat, SAFC®
Eisen(II)sulfat Hydrat
Formel: FeSO₄·H₂O
Molecular Weight: 169,93 g/mol
Schmelzpunkt: ∼300 °C
Dichte: 2,97 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149722
CAS-Nummer: 13463-43-9
EINECS: 231-753-5