Echtgrün FCF, rein, zertifiziert
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Dihydrogen(ethyl)[4-[4-[ethyl(3-sulfonatobenzyl)amino](4-hydroxy-2-sulfonatobenzhydryliden]cyclohexa-2,5-dien-1-yliden](3-sulfonatobenzyl)ammonium Dinatriumsalz, Fast Green FCF
410530250
410531000
ACRO410530250EA
86.2
EUR
ACRO410530250
ACRO410531000
Echtgrün FCF, rein, zertifiziert
Echtgrün FCF
Formel:
C₃₇H₃₄N₂Na₂O₁₀S₃ Molecular Weight: 808,86 g/mol Schmelzpunkt: 290 °C (Zersetzung) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00013053 CAS-Nummer: 2353-45-9 EINECS: 219-091-5 Merck Index: 13,03970 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Bordeaux to brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Dye content | ≥85 % |
UV Lambda max | 622 to 626 nm |
Absorption Ratio P-15/P+15 | 0.98 to 1.20 |
BSC Certification | Passes |