Echtgrün FCF
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Dihydrogen(ethyl)[4-[4-[ethyl(3-sulfonatobenzyl)amino](4-hydroxy-2-sulfonatobenzhydryliden]cyclohexa-2,5-dien-1-yliden](3-sulfonatobenzyl)ammonium Dinatriumsalz, Fast Green FCF
A16520.06
A16520.22
A16520.06EA
32.8
EUR
A16520.06
A16520.22
Echtgrün FCF
Echtgrün FCF
CAS No.: 2353-45-9
Molecular Formula: C37H34N2Na2O10S3
Formula Weight: 808.86
Melting Point: ca 290° dec.
Beilstein Reference: 5718212
Merck Reference: 14,3941
MDL No.: MFCD00013053
Formel:
C₃₇H₃₄N₂Na₂O₁₀S₃ Molecular Weight: 808,86 g/mol Schmelzpunkt: ∼ 290 °C (Zersetzung) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00013053 CAS-Nummer: 2353-45-9 EINECS: 219-091-5 Merck Index: 14,3941 |