Kupfer(II)phthalocyanin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: [29H,31H-Phthalocyaninato-N29,N30,N31,N32]Kupfer, CuPc, Phthalocyanin-Kupfer(II)-Komplex, Phthalocyaninblau, Tetrabenzo-5,10,15,20-diazaporphyrinphthalocyanin, Pigment Blue 15, Kupfer-Phthalocyanin, Heliogenblau B
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
546674-1G 546674-5G
SIAL546674-1GEA 147 EUR
SIAL546674-1G SIAL546674-5G
Kupfer(II)phthalocyanin, Sigma-Aldrich®
Copper(II) phthalocyanine
Formel: C₃₂H₁₆CuN₈
Molecular Weight: 576,08 g/mol
Schmelzpunkt: 480 °C
MDL: MFCD00010719
CAS-Nummer: 147-14-8
EINECS: 205-685-1
Merck Index: 12,02584