Kupfer(II)phthalocyanin ∼95% (dye-Basis)
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
[29H,31H-Phthalocyaninato-N29,N30,N31,N32]Kupfer, CuPc, Phthalocyanin-Kupfer(II)-Komplex, Phthalocyaninblau, Tetrabenzo-5,10,15,20-diazaporphyrinphthalocyanin, Pigment Blue 15, Kupfer-Phthalocyanin, Heliogenblau B
269150250
269152500
ACRO269150250EA
42.9
EUR
ACRO269150250
ACRO269152500
Kupfer(II)phthalocyanin ∼95% (dye-Basis)
Copper(II) phthalocyanine
Formel:
C₃₂H₁₆CuN₈ Molecular Weight: 576,08 g/mol Schmelzpunkt: 480 °C |
MDL:
MFCD00010719 CAS-Nummer: 147-14-8 EINECS: 205-685-1 Merck Index: 12,02584 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Dark blue Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
UV spectrum | Complies |
Titration with Na2S2O3 | ≥94 % (ex Cu) |