Methylviolett 2B, rein, zertifiziert
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4,4'-Di(dimethylamino)-4''-(methylamino)trityliumchlorid, Basic Violet 1, 4-[4,4'-Bis(dimethylamino) benzhydrylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]methylammoniumchlorid
415070250
415071000
415075000
ACRO415070250EA
27.8
EUR
ACRO415070250
ACRO415071000
ACRO415075000
Methylviolett 2B, rein, zertifiziert
Methylviolett 2B
Formel:
C₂₄H₂₈ClN₃ Molecular Weight: 393,96 g/mol Schmelzpunkt: 137 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00012568 CAS-Nummer: 8004-87-3 UN: 3077 ADR: 9,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Green Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Dye content | ≥75 % |
UV Lambda max | 582 to 588 nm |
Absorption Ratio P-15/P+15 | 1.06 to 1.19 |
BSC Certification | Passes |