Methylviolett 2B
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 4,4'-Di(dimethylamino)-4''-(methylamino)trityliumchlorid, Basic Violet 1, 4-[4,4'-Bis(dimethylamino) benzhydrylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]methylammoniumchlorid
A12159.18 A12159.30
A12159.18EA 30.1 EUR
A12159.18 A12159.30
Methylviolett 2B
Methylviolett 2B
CAS No.: 8004-87-3 Molecular Formula: C24H27N3.HCl Formula Weight: 393.96 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00012568
Formel: C₂₄H₂₈ClN₃
Molecular Weight: 393,96 g/mol
Schmelzpunkt: 137 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012568
CAS-Nummer: 8004-87-3
UN: 3077
ADR: 9,III