Methylviolett 2B, rein Indikator-Qualität
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 4,4'-Di(dimethylamino)-4''-(methylamino)trityliumchlorid, Basic Violet 1, 4-[4,4'-Bis(dimethylamino) benzhydrylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]methylammoniumchlorid
228371000 228375000
ACRO228371000EA 32.8 EUR
ACRO228371000 ACRO228375000
Methylviolett 2B, rein Indikator-Qualität
Methylviolett 2B
Formel: C₂₄H₂₈ClN₃
Molecular Weight: 393,96 g/mol
Schmelzpunkt: 137 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012568
CAS-Nummer: 8004-87-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤10 % (105°C)
UV spectrophotometry ≥75 % (on dry substance)
UV Lambda max 580 to 586 nm (in 50:50 IMS:water)
Absorption Ratio P-15/P+15 1 to 1.25