Methylviolett 2B, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
|
Gefahr
|
Synonyme:
4,4'-Di(dimethylamino)-4''-(methylamino)trityliumchlorid, Basic Violet 1, 4-[4,4'-Bis(dimethylamino) benzhydrylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]methylammoniumchlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
198099-100G
198099-25G
198099-100GEA
226
EUR
198099-100G
198099-25G
Methylviolett 2B, Sigma-Aldrich®
Methylviolett 2B
Formel:
C₂₄H₂₈ClN₃ Molecular Weight: 393,96 g/mol Schmelzpunkt: 137 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00012568 CAS-Nummer: 8004-87-3 UN: 3077 ADR: 9,III |