β-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid Dinatriumsalz, reduzierte Form (NADH-Na₂) Hydrat 95+%, reduziert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
271100010 271102500 271100050 271100250
ACRO271100010EA 98.8 EUR
ACRO271100010 ACRO271102500 ACRO271100050 ACRO271100250
β-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid Dinatriumsalz, reduzierte Form (NADH-Na₂) Hydrat 95+%, reduziert
β-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid Dinatriumsalz, reduzierte Form (NADH-Na2) Hydrat
Formel: C₂₁H₂₇N₇Na₂O₁₄P₂·H₂O
Schmelzpunkt: 140…142 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD03791273
CAS-Nummer: 1949720-50-6
EINECS: 210-123-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤8.0 % (K.F.)
HPLC ≥95.0 %