β-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid Dinatriumsalz, reduzierte Form (NADH-Na₂), Millipore®
Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
Synonyme:
Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid Dinatriumsalz, reduziert
481913-1
481913-500
481913-1EA
154
EUR
481913-1
481913-500
β-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid Dinatriumsalz, reduzierte Form (NADH-Na₂), Millipore®
β-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid Dinatriumsalz, reduzierte Form (NADH-Na2)
Formel:
C₂₁H₂₇N₇Na₂O₁₄P₂ |
MDL:
MFCD00036200 CAS-Nummer: 606-68-8 EINECS: 210-123-3 |