β-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid Dinatriumsalz, reduzierte Form (NADH-Na₂)
Lieferant: PanReac AppliChem
Synonyme:
Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid Dinatriumsalz, reduziert
A1393.0001
A1393.0010
A1393.0001EA
65.4
EUR
A1393.0001
A1393.0010
β-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid Dinatriumsalz, reduzierte Form (NADH-Na₂)
β-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid Dinatriumsalz, reduzierte Form (NADH-Na2)
Formel:
C₂₁H₂₇N₇Na₂O₁₄P₂ Molecular Weight: 709.41 g/mol |
MDL:
MFCD00036200 CAS-Nummer: 606-68-8 EINECS: 210-123-3 |