ß-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid-Phosphat Dinatriumsalz, oxidierte Form (NADP-Na2), Millipore®
Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
Synonyme:
Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid-Phosphat Dinatriumsalz, NADP-Na2, ß-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid-Phosphat Dinatriumsalz, Nadidphosphat Dinatriumsalz, NADP Dinatriumsalz
481972-1
481972-100
481972-1EA
579
EUR
481972-1
481972-100
ß-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid-Phosphat Dinatriumsalz, oxidierte Form (NADP-Na2), Millipore®
ß-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid-Phosphat Dinatriumsalz, oxidierte Form (NADP-Na2)
ß-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (NADP-Na2, oxidized form)
Formel:
C₂₁H₂₆N₇Na₂O₁₇P₃ Molecular Weight: 787,37 g/mol Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00065390 CAS-Nummer: 24292-60-2 EINECS: 246-129-8 |