ß-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid-Phosphat Mononatriumsalz, oxidierte Form (NADP-Na)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
NADP Mononatriumsalz, ß-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid-Phosphat Mononatriumsalz, NADP-Na, Nadidphosphat Mononatriumsalz, Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid-Phosphat Mononatriumsalz
44126.03
44126.MD
44126.03EA
410
EUR
44126.03
44126.MD
ß-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid-Phosphat Mononatriumsalz, oxidierte Form (NADP-Na)
ß-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid-Phosphat Mononatriumsalz, oxidierte Form(NADP-Na)
CAS No.: 1184-16-3
Molecular Formula: C21H27N7NaO17P3
Formula Weight: 765.40
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Physical Form: Powder
Appearance: White
Beilstein Reference: 4779954
MDL No.: MFCD00036973
Formel:
C₂₁H₂₇N₇NaO₁₇P₃ Molecular Weight: 765,39 g/mol Schmelzpunkt: 175 bis 178 °C Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00036973 CAS-Nummer: 1184-16-3 EINECS: 214-664-6 |