ß-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid-Phosphat Tetranatriumsalz Hydrat, reduzierte Form (NADPH-Na4) 96%, reinst
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid-Phosphat Tetranatriumsalz Hydrat (reduzierte Form)
328742500 328740010
ACRO328742500EA 584 EUR
ACRO328742500 ACRO328740010
ß-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid-Phosphat Tetranatriumsalz Hydrat, reduzierte Form (NADPH-Na4) 96%, reinst
ß-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid-Phosphat Tetranatriumsalz Hydrat, reduzierte Form (NADPH-Na4)
Formel: C₂₁H₂₆N₇Na₄O₁₇P₃·xH₂O
Molecular Weight: 833.35 g/mol (anhy)
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD10567216
CAS-Nummer: 2646-71-1
EINECS: 220-163-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤8 % (K.F.)
HPLC ≥95 %
Sodium (Na) 10 to 12 %