ß-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid-Phosphat Tetranatriumsalz, reduzierte Form (NADPH-Na4), Millipore®
Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
Synonyme: Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid-Phosphat Tetranatriumsalz (reduzierte Form)
481973-1 481973-100 481973-25 481973-50 481973-500
481973-1EA 1490 EUR
481973-1 481973-100 481973-25 481973-50 481973-500
ß-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid-Phosphat Tetranatriumsalz, reduzierte Form (NADPH-Na4), Millipore®
ß-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid-Phosphat Tetranatriumsalz, reduzierte Form (NADPH-Na4)
Formel: C₂₁H₂₆N₇Na₄O₁₇P₃
Molecular Weight: 833.35 g/mol
MDL: MFCD00036263
CAS-Nummer: 2646-71-1
EINECS: 220-163-3