ß-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid-Phosphat Tetranatriumsalz, reduzierte Form (NADPH-Na4)
Lieferant: PanReac AppliChem
Synonyme:
Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid-Phosphat Tetranatriumsalz (reduzierte Form)
A1395.0100
A1395.0500
A1395.0001
A1395.0100EA
104
EUR
A1395.0100
A1395.0500
A1395.0001
ß-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid-Phosphat Tetranatriumsalz, reduzierte Form (NADPH-Na4)
ß-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid-Phosphat Tetranatriumsalz, reduzierte Form (NADPH-Na4)
Formel:
C₂₁H₂₆N₇Na₄O₁₇P₃ Molecular Weight: 833.35 g/mol |
MDL:
MFCD00036263 CAS-Nummer: 2646-71-1 EINECS: 220-163-3 |