di-Natrium-β-glycerophosphat Pentahydrat 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: ortho-Phosphorsäure(2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethyl)ester Dinatriumsalz Pentahydrat
410990250 410991000 410995000
ACRO410990250EA 46.5 EUR
ACRO410990250 ACRO410991000 ACRO410995000
di-Natrium-β-glycerophosphat Pentahydrat 98%
di-Natrium-β-glycerophosphat Pentahydrat
Formel: C₃H₇Na₂O₆P·5H₂O
Molecular Weight: 306,11 g/mol
Schmelzpunkt: 102…104 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002135
CAS-Nummer: 13408-09-8
EINECS: 212-464-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %
Isomer ≤2 % alpha-Isomer