Polyvinylalkohol, M.W. 145,000 ≥98% zur Synthese, hydrolysiert, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: PVOH, PVA, Mowiol®
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.14894.0101 8.14894.1001
8.14894.0101EA 30.7 EUR
8.14894.0101 8.14894.1001
Polyvinylalkohol, M.W. 145,000 ≥98% zur Synthese, hydrolysiert, Sigma-Aldrich®
Polyvinylalkohol
Formel: [-CH₂CH(OH)-]n
Dichte: 1.3 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00081922
CAS-Nummer: 9002-89-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Melting Point 160 - 240 °C
Bulk Density 400 - 600 kg/m3
Density 0.4 - 0.6 g/cm3 (20 °C)