Zinkcarbonat basisch (>58,0% Zn) ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Zinkhydroxidcarbonat, Zinkcarbonathydroxid, Dicarbonathexahydroxypentazink
A14590.0B A14590.30
A14590.0BEA 59.4 EUR
A14590.0B A14590.30
Zinkcarbonat basisch (>58,0% Zn) ≥97%
Zinkcarbonat basisch
Purity: 97% CAS No.: 5263-02-5 Molecular Formula: Zn5(CO3)2(OH)6 Formula Weight: 548.97 MDL No.: MFCD00151660
Formel: C₂H₆O₁₂Zn₅
Molecular Weight: 549.01 g/mol
Schmelzpunkt: > 140 °C
Dichte: 3.5 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011519
CAS-Nummer: 5263-02-5
EINECS: 226-076-7
UN: 3077
ADR: 9 III