VWR® Basic, Reinraum-Overalls, SPP
Lieferant: VWR Collection
113-1106EA 105 EUR
113-1106 113-1110 113-1109 113-1107 113-1105 113-1104 113-1108
VWR® Basic, Reinraum-Overalls, SPP
Einweg-Kleidung
Die VWR® Basic SPP Overalls werden aus robustem, leichtem und atmungsaktivem Polypropylen-Spinnvlies (SPP) hergestellt, das Schutz vor Schmutz und bestimmten Trockenpartikeln in ungefährlichen Umgebungen bietet.
  • Konisch zulaufender Kragen, Einsatzärmel, Reißverschluss, Elastikbündchen
  • Leichter und atmungsaktiver Schutz in der ersten Stufe
Die Overalls sind ideal für den Einsatz in weniger kritischen Bereichen oder Eingangsbereichen zu Umkleideräumen geeignet.
Hergestellt und geprüft in einer nach ISO zertifizierten Einrichtung und von einem unabhängigen Prüflabor chargengeführt und -geprüft.