VWR® Basic, Haarschutzhaube, mit Latex
Lieferant: VWR Collection
113-1462EA 77.1 EUR
113-1462 113-1461
VWR® Basic, Haarschutzhaube, mit Latex
Einweg-Kleidung
Die VWR® Basic Haarschutzhauben werden aus robustem, leichtem und atmungsaktivem Polypropylen-Spinnvlies (SPP) hergestellt, das Schutz vor Schmutz, Ruß und bestimmten Trockenpartikeln in ungefährlichen Umgebungen bietet.
  • Mit Latex
  • Leichter und atmungsaktiver Schutz in der ersten Stufe
  • Hergestellt und geprüft in einer nach ISO zertifizierten Einrichtung und von einem unabhängigen Prüflabor chargenkontrolliert und -geprüft
This garment is ideal for less critical areas or pre-gowning entry rooms.