Ultraschallbäder, Serie Elmasonic P 
Lieferant: Elma
Elmasonic
142-0046EA 1470 EUR
142-0046 142-0047 142-0048 142-0049 142-0050 142-0051
Ultraschallbäder, Serie Elmasonic P 
Ultraschallbäder
Die Ultraschallgeräte der Elmasonic P-Reihe eignen sich hervorragend für alle Anwendungen in Analyse- und Medizinlabors und in der industriellen Produktion. Sechs verschiedene Größen sind erhältlich. Die praktischen, leicht zu bedienenden Geräte sind mit einer übersichtlichen Anzeige ausgestattet, die alle festgelegten und tatsächlichen Parameterwerte anzeigt. Dank verschiedener Sonderfunktionen eignen sich die Geräte hervorragend für Intensivreinigungen. Alle Modelle sind mit einem mechanischen Timer bis maximal 15 Minuten ausgestattet.
  • Übersichtliche Anzeige
  • Einfache und intuitive Einstellung
  • Ultraschall mit Power Control – hohe Energiedichte für schwierige Anwendungen (Niederfrequenz) oder sanfter und geräuscharmer Ultraschall für die Reinigung von Kapillaren und Kleinteilen (Hochfrequenz)
  • Die Temperatureinstellung ist in 5 °C-Schritten von 30 bis 80 °C wählbar
Multifrequenz bei 37 kHz: Standardanwendungen werden bei 37 kHz ausgeführt. Alle Einheiten sind deutlich leistungsfähiger als herkömmliche Ultraschallgeräte. Die hohe Energiedichte kann bei Bedarf für einzelne Reinigungsarbeiten elektronisch heruntergesetzt werden.
Multifrequenz bei 80 kHz: Betrieb des Geräts bei 80 kHz verlängert die Reinigungsdauer und eignet sich hervorragend zum Reinigen sehr kleiner und empfindlicher Teile. Durch die kleinen kollabierenden Kavitationsblasen werden selbst winzigste Kapillaren erreicht. Die Reinigung läuft bei dieser Frequenz angenehm geräuscharm ab.
Spezielle Ultraschallfunktionen:
Standard: für Laboranwendungen wie Mischen, Auflösen und Dispergieren
Pulse: aktivierbare „Zusatzleistung“ von ca. 20% durch erhöhte Spitzenleistung
Sweep: für gleichmäßige Verteilung der Ultraschallleistung im Reinigungsbad
Degas: für schnelles Entgasen von Proben oder Lösungsmitteln
Leistungsregelung: schrittweise Reduzierung der Ultraschallleistungen für die Reinigung empfindlicher Oberflächen
Zwei zusätzliche Funktionen erhältlich:
Pause: Unterbrechen und Fortsetzen der aktuellen Anwendung
Temperaturregelung: automatischer Start des Ultraschalls bei Erreichen der Solltemperatur