(1S)-(-)-β-Pinen, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: (-)-Pin-2(10)-en
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W290300-1KG-K W290300-8KG-K
SIALW290300-1KG-KEA 81.7 EUR
SIALW290300-1KG-K SIALW290300-8KG-K
(1S)-(-)-β-Pinen, Sigma-Aldrich®
(1S)-(-)-β-Pinen
Formel: C₁₀H₁₆
Molecular Weight: 136.24 g/mol
Siedepunkt: 165
Schmelzpunkt: –61 °C
Dichte: 0.9034 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 36
MDL: MFCD00001345
CAS-Nummer: 18172-67-3
EINECS: 242-060-2
UN: 2319
ADR: 3 III
Merck Index: 12,07600