(1S)-(-)-β-Pinen 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
(-)-Pin-2(10)-en
150320010
150322500
ACRO150320010EA
62.9
EUR
ACRO150320010
ACRO150322500
(1S)-(-)-β-Pinen 98%
(1S)-(-)-β-Pinen
Formel:
C₁₀H₁₆ Siedepunkt: 165…167 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: –61 °C Dichte: 0,87 g/cm³ Flammpunkt: 32 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001345 CAS-Nummer: 18172-67-3 EINECS: 242-060-2 UN: 2319 ADR: 3,III Merck Index: 12,07600 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4770 to 1.4810 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |
Specific gravity | (25°C) 0.860 to 0.880 |
Specific optical rotation | -17° to -22° (25°C, 589 nm) (neat) |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...