(1S)-(-)-β-Pinen, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: (-)-Pin-2(10)-en

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

402753-10G 402753-1G
SIAL402753-10GEA 194 EUR
SIAL402753-10G SIAL402753-1G
(1S)-(-)-β-Pinen, Sigma-Aldrich®
(1S)-(-)-β-Pinen
Formel: C₁₀H₁₆
Molecular Weight: 136.24 g/mol
Siedepunkt: 165
Schmelzpunkt: –61 °C
Dichte: 0.9034 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 36
MDL: MFCD00001345
CAS-Nummer: 18172-67-3
EINECS: 242-060-2
UN: 2319
ADR: 3 III
Merck Index: 12,07600

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR