2,2',4,4'-Tetrahydroxybenzophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Bis(2,4-dihydroxyphenyl)methanone
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
T16403-100G T16403-25G
SIALT16403-100GEA 127 EUR
SIALT16403-100G SIALT16403-25G
2,2',4,4'-Tetrahydroxybenzophenon, Sigma-Aldrich®
2,2',4,4'-Tetrahydroxybenzophenon
Formel: C₁₃H₁₀O₅
Siedepunkt: 100…102 °C (40 mmHg)
Schmelzpunkt: 196…198 °C
Dichte: 1,498 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00002278
CAS-Nummer: 131-55-5
EINECS: 205-028-9